Läs mer
Thermo Scientific™ Pro-Detect™ Rapid His Competitive Assay Kit
Produktkod. 15950513 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 analyser
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15950513 10 analyser Paket med 10
1 options
Produktkod. 15950513 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A38507
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Innehåller
10 analyser
Pro-Detect™ Rapid Competitive Assay Kit är ett engångs, dipstick-sidoflödeskit för snabb och enkel detektion av märkta proteiner i proteinuttrycks- och reningssystem
  • Lateralflödesanalys använder membranbaserade remsor belagda med färgämnesbundna konjugerade antikroppar specifika för taggen för att ge en kvalitativ detektion inom tio minuter
  • Upptäck taggade proteiner direkt från cellodlingsmedia (supernatant) eller cellysat utan någon speciell instrumentering eller hantering
  • Laterala flödesremsor kan användas tidigt i och under hela uttrycket för att övervaka och bekräfta uttrycket av önskat proteinmärkt mål
  • Späd provet med medföljande spädningsmedel och doppa i sidoflödesremsan för visuella resultat inom 5 till 10 minuter
  • Känsliga —detektera proteintaggar i supernatant- eller cellysatprover ner till lågtμ g/ml koncentrationer
  • Specifik —analys korsreagerar inte med vanliga lys- och proteinberedningsreagenser
  • Pålitliga —resultat liknar andra antikroppsimmunanalyser, inklusive western blot och ELISA
  • Lång hållbarhet —stabil i minst ett år vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •10 snabbanalysremsor
• Provspädningsmedel, 15 mL Tillräckligt
för 10 analysbestämningar Förvaras
vid 2 –8 °C.
Detekterbara analyter His-taggade proteiner
Analysera Snabbanalys för lateralt flöde
Detektionsmetod Kromogen
Produktlinje Pro-Detect
Produkttyp Analysera
Specificitet Protein tag
Tillräckligt för 10 analyser
För användning med (applikation) Snabbanalys för lateralt flöde
Kvantitet 10 analyser
Frakt skick Våt is
Mål Protein