Läs mer
Pro-Gln-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pro-Gln-OH |
| CAS | 18668-08-1 |
| Molekylformel | C10 H17 N3 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O4/c11-8(14)4-3-7(10(16)17)13-9(15)6-2-1-5-12-6/h6-7,12H,1-5H2,(H2,11,14)(H,13,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1 |
| LEDER | NC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-5-amino-5-oxo-2-[[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]amino]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.26 |
| Formel vikt | 243.122 |