Läs mer
Pro-Hyp-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C10H16N2O4 |
| MDL-nummer | MFCD00037349 |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.25 |
| InChI-nyckel | ONPXCLZMBSJLSP-CSMHCCOUSA-N |
| LEDER | O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)[C@@H]1CCCN1)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S,4R)-4-hydroxy-1-[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |