Läs mer
Pro-Lab Diagnostics™ Microbank™ Bakterie- och svampbevarandesystem
Produktkod. 17759704
Change view
Stängningsfärg:
Grön
Produktkod. Stängningsfärg
17759704 Grön
1 options
Produktkod. 17759704 Leverantör Pro-Lab Diagnostics™ Leverantörsnummer PL.170C/G
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utformad för att förenkla lagring och återvinning av bakterie- och svampkulturer. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Bakterie- och svampbevarandesystem är ett färdigt användningssystem.
  • Innehåller behandlade pärlor och en speciell kryokonserveringslösning
  • Varje flaska innehåller 25 pärlor, vilket ger upprepade identiska kulturer från den ursprungliga organismen
  • Speciellt framställd konserveringsmedel säkerställer längre överlevnad för noggranna kulturer och högre kvantitativ återhämtning
  • 80 flaskor levereras i en fryslåda med “genomskinligt”lock
  • Finns i 5 lock-/pärlfärger eller blandade (16 flaskor vardera med blått, grönt, ljusblått, rött och gult)
Beställningsinfo
Systemet levereras som en låda med 80 flaskor
Specifikationer
Produkttyp Kryogen förvaringsflaska
Stängningsfärg Grön
För användning med (applikation) Utformad för att förenkla lagring och återvinning av bakterie- och svampkulturer
Kvantitet 80 Pk.
Förvaringskrav -70 °C