Läs mer
PRO-LAD, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PRO-LAD |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29N3O/c1-4-10-25-14-16(22(26)24(5-2)6-3)11-18-17-8-7-9-19-21(17)15(13-23-19)12-20(18)25/h7-9,11,13,16,20,23H,4-6,10,12,14H2,1-3H3/t16-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 351.2311 |