Beskrivning
- Ett motordrivet luftrenande andningsskydd (PAPR) designat för högt skydd, komfort och kostnadseffektivitet
- Lätt, kompakt och bekväm (< 450 g / 1 lb)
- En strömknapp för enkel användning
- AirSensit™ Teknik: Intelligent Management Filter Technology (IMFT): optimering av filterlivslängd och realtidsinsikter
- Avancerade anslutningsfunktioner möjliggör spårning av lungskydd i realtid
- Kompatibel med CleanSpace SMART App (tillgänglig på Google Play och Apple App Store).
- Masktryckskontroll och andningskänsligt luftflöde
- Maskfrigörings- och justeringsknappar lämpliga för handskar
- Lång drifttid och kort batteriladdningstid
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | Upp till 14 timmar |
| Batterityp | Litiumjonpolymer |
| Färg | Svart |
| Filtertyp | Partikelformigt och kombinerat |
| Produkttyp | PAPR |
| Storlek | One Size |
| Flödeshastighet | 230 L/min. |
| Inkluderar | 2 x nackstöd och bärväska |
| Uppladdningstid | <2 timmar |
| Mått (L x B x H) | 210 x 180 x 70 mm |