Läs mer
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamantfosfoproteingelfärgningssatser
Produktkod. 10184652
Change view
Kvantitet:
1 L fläck, 40μ L Standardsats
200 ml fläck, 40μ L Standardsats
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10184652 200 ml fläck, 40μ L Standardsats Varje
10195032 1 L fläck, 40μ L Standardsats 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10184652 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer MPP33301
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
De Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kit innehåller Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain och PeppermintStick Fosfoprotein Molekylvikt Standarder.
De Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kit innehåller Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain och PeppermintStick Fosfoprotein Molekylvikt Standarder. Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain är en fluorescerande färg (excitations-/emissionsmaxima∼ 555/580 nm) som kan detektera så lite –som 1 16 ng fosfoprotein per band med en signal som är linjär över tre storleksordningar. De PeppermintStick Fosfoprotein Molecular Weight Standards är en blandning av fosforylerade och icke-fosforylerade proteiner med molekylvikter från 14 000 till 116 250 dalton som fungerar både som molekylviktsmarkörer och som positiva och negativa kontroller.
De Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kit innehåller Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain och PeppermintStick Fosfoprotein Molekylvikt Standarder. Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain är en fluorescerande färg (excitations-/emissionsmaxima∼ 555/580 nm) som kan detektera så lite –som 1 16 ng fosfoprotein per band med en signal som är linjär över tre storleksordningar. PeppermintStick Fosfoprotein Molecular Weight Standards är en blandning av fosforylerade och icke-fosforylerade proteiner med molekylvikter från 14 000 till 116 250 dalton som fungerar både som molekylviktsmarkörer och som positiva och negativa kontroller.
Funktioner inkluderar:
Känslig —detektionsnivå ner till 1 –16 ng fosfoprotein per band
Bekväm —selektivt färgning av fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys
Inbyggd kontrollmolekylviktsmarkör —möjliggör approximation av proteinstorlek och fungerar som positiv och negativ kontroll med unik blandning av fosforylerade och icke-fosforylerade proteiner
Linjär signal —uppvisar utmärkt linjäritet över tre storleksordningar, idealisk för kvantifiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring • Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Stain, 200 mL
•PeppermintStick™ Phosphoprotein Molecular Weight Standard, 40μ L
Beskrivning Pro-Q™ Diamantfosfoproteingelfärgningssats, 200 ml
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne Pro-Q Diamant
Kvantitet 200 ml fläck, 40μ L Standardsats
Målmolekyl Proteiner (fosfoproteiner)
Produktlinje PRO-Q
Produkttyp Fosfoprotein gelfärgningskit