Läs mer
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Stain Kit
Beskrivning
Molecular Probes' egenutvecklade Pro-Q Emerald 300 och Pro-Q Emerald 488 Glycoprotein Stain Kits erbjuder den mest avancerade teknologin för detektering av glykoproteiner i geler och på blots. Gelfärgning är snabb och mycket känslig. På mindre än tre timmar är det möjligt att upptäcka så lite som 300 pg glykoprotein per band, beroende på graden av glykosylering, vilket gör dessa färgningar minst 50 gånger känsligare än standard fuchsinfärgning.
Specifikationer
Specifikationer
| Detekteringsplats | In-Blot-detektion, In-Gel-detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | Pro-Q Emerald 300 |
| Kvantitet | 1 kit |
| Målmolekyl | Lipopolysackarid |
| Produktlinje | PRO-Q |
| Produkttyp | Lipopolysackarid-färgningskit |
Säkerhet och hantering
- Pro-Q Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Stain Kit
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid