Learn More
Lauda™ PRO RP 10100 C Kylning Värmebadstermostat med CEE7/7-kontakt
Code produit 16893590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Spänning:
230 V
Code produit Spänning
16893590 230 V
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16893590 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L000018
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Termostatbad med senaste mikroprocessorteknologi, integrerat kylsystem
  • Stor 5,7 tum. Multi-Touch-Color display
  • Användning med multi touch display 360° vridbar och löstagbar kontrollpanel för fjärrkontroll
  • Användaradministration för upp till 20 användare
  • Data in- och export via USB
  • Timer och nedräkningsfunktion
  • EasyUse-system för enkel drift av hela enheten
  • Lågnivå och justerbart övertemperaturskydd med akustiskt larm för användning med brandfarliga och icke brandfarliga vätskor
  • SelfCheck Assistant för systemdiagnos
  • USB och Ethernet-gränssnitt utrustad som standard
  • Eftermonterbar för uppgradering med gränssnitt (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; analoga eller kontaktmoduler)
  • Helelektronisk kontinuerlig styrenhet med PID-åtgärd för intern och extern styrning
  • PowerAdapt-system för användning av högsta möjliga mängd värme som tillåts av strömförsörjningssystemet
  • Programmerare med upp till 100 program, upp till 50 segment vardera
  • Låg höjd på apparaten när kontrollpanelen tas bort
  • Betydligt förstorad tillgänglig volym
  • Badkar av rostfritt stål (isolerad, med handtag och avloppskran)
  • Intern LAUDA Varioflex pump med åtta valbara nivåer
  • SmartCool-system för energibesparande digital kylstyrning inklusive styrning av kompressor till och från
  • Hybrid kylsystem: värmeavlägsnande kompletterat med kylvatten
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturområde: -100 till 200° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 5 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,01± K
    • Värmarens effekt max: 3,6 kW
    • Effektförbrukning max: 3,7 kW
    • Strömförbrukning: 16 A
    • Storlek på badkar (B x D x H): 240 x 150 x 200 mm
    • Badvolym min/max: 6,5 / 10,5 L
    • Övergripande mått (B x D x H): 500 x 600 x 780 mm
    • Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
    • Kylkapacitet (pumpsteg):
      • 20° C (8), etanol; 0,4 kW
      • 10° C (8), etanol; 0,4 kW
      • 0° C (8), etanol; 0,4 kW
      • -10° C (8), etanol; 0,4 kW
      • -20° C (4), etanol; 0,4 kW
      • -30° C (4), etanol; 0,39 kW
      • -40° C (4), etanol; 0,37 kW
      • -50° C (4), etanol; 0,35 kW
      • -60° C (4), etanol; 0,32 kW
      • -70° C (4), etanol; 0,25 kW
      • -80° C (4), etanol; 0,17 kW
      • -85° C (4), etanol; 0,12 kW
      • -90° C (4), etanol; 0,06 kW
      • -95° C (4), etanol; 0,02 kW
      • -100° C (4), etanol; 0,01 kW
    • Standardtillbehör:
      • Ett badkåpa, två nipplar 10 mm med skruvlock G 3/8 för kylvatten
  • Spécification
    Spänning 230 V
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.