Läs mer
Lauda™ PRO RP 10100 Kyla Värmebadstermostat med CEE7/7-kontakt
Produktkod. 16863080
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16863080 230 V
1 options
Produktkod. 16863080 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L000012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Termostatbad med senaste mikroprocessorteknologi, integrerat kylsystem
  • Ljusstark och högkontrast grafisk OLED-skärm
  • Användning med markör- och funktionstangenter 360° vridbar och löstagbar kontrollpanel för fjärrkontroll
  • EasyUse-system för enkel drift av hela enheten
  • Lågnivå och justerbart övertemperaturskydd med akustiskt larm för användning med brandfarliga och icke brandfarliga vätskor
  • SelfCheck Assistant för systemdiagnos
  • USB och Ethernet-gränssnitt utrustad som standard
  • Eftermonterbar för uppgradering med gränssnitt (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; analoga eller kontaktmoduler)
  • Helelektronisk kontinuerlig styrenhet med PID-åtgärd för intern och extern styrning
  • PowerAdapt-system för användning av högsta möjliga mängd värme som tillåts av strömförsörjningssystemet
  • Integrerad programmerare, ett program med max. 20 segment
  • Låg höjd på apparaten när kontrollpanelen tas bort
  • Betydligt förstorad tillgänglig volym
  • Badkar av rostfritt stål (isolerad, med handtag och avloppskran)
  • Intern LAUDA Varioflex pump med åtta valbara nivåer
  • SmartCool-system för energibesparande digital kylstyrning inklusive styrning av kompressor till och från
  • Hybrid kylsystem: värmeavlägsnande kompletterat med kylvatten
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturområde: -100 till 200° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 5 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,01± K
    • Värmarens effekt max: 3,6 kW
    • Effektförbrukning max: 3,7 kW
    • Strömförbrukning: 16 A
    • Storlek på badkar (B x D x H): 240 x 150 x 200 mm
    • Badvolym min/max: 6,5 / 10,5 L
    • Övergripande mått (B x D x H): 500 x 600 x 730 mm
    • Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
    • Kylkapacitet (pumpsteg):
      • 20° C (8), etanol; 0,4 kW
      • 10° C (8), etanol; 0,4 kW
      • 0° C (8), etanol; 0,4 kW
      • -10° C (8), etanol; 0,4 kW
      • -20° C (4), etanol; 0,4 kW
      • -30° C (4), etanol; 0,39 kW
      • -40° C (4), etanol; 0,37 kW
      • -50° C (4), etanol; 0,35 kW
      • -60° C (4), etanol; 0,32 kW
      • -70° C (4), etanol; 0,25 kW
      • -80° C (4), etanol; 0,17 kW
      • -85° C (4), etanol; 0,12 kW
      • -90° C (4), etanol; 0,06 kW
      • -95° C (4), etanol; 0,02 kW
      • -100° C (4), etanol; 0,01 kW
    • Standardtillbehör:
      • Ett badkåpa, två nipplar 10 mm med skruvlock G 3/8 för kylvatten
  • Spezifikation
    Spänning 230 V
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.