Läs mer
Lauda™ PRO RP 1090 C Kyla Värmebadstermostat med CEE7/7 Plugg
Produktkod. 16883590
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16883590 230 V
1 options
Produktkod. 16883590 Leverantör Lauda™ Leverantörsnummer L000016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Termostatbad med senaste mikroprocessorteknologi, integrerat kylsystem
  • Stor 5,7 tum. Multi-Touch-Color display
  • Användning med multi touch display 360° vridbar och löstagbar kontrollpanel för fjärrkontroll
  • Användaradministration för upp till 20 användare
  • Data in- och export via USB
  • Timer och nedräkningsfunktion
  • EasyUse-system för enkel drift av hela enheten
  • SelfCheck Assistant för systemdiagnos
  • USB och Ethernet-gränssnitt utrustad som standard
  • Eftermonterbar för uppgradering med gränssnitt (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; analoga eller kontaktmoduler)
  • Helelektronisk kontinuerlig styrenhet med PID-åtgärd för intern och extern styrning
  • PowerAdapt-system för användning av högsta möjliga mängd värme som tillåts av strömförsörjningssystemet
  • Lågnivå och justerbart övertemperaturskydd med akustiskt larm för användning med brandfarliga och icke brandfarliga vätskor
  • Programmerare med upp till 100 program, upp till 50 segment vardera
  • Låg höjd på apparaten när kontrollpanelen tas bort
  • Betydligt förstorad tillgänglig volym
  • Badkar av rostfritt stål (isolerad, med handtag och avloppskran)
  • Intern LAUDA Varioflex pump med åtta valbara nivåer
  • SmartCool-system för energibesparande digital kylstyrning inklusive styrning av kompressor till och från
  • Hybrid kylsystem: värmeavlägsnande kompletterat med kylvatten
  • Tekniska egenskaper:
    • Arbetstemperaturområde: -90 till 200° C
    • Omgivningstemperaturintervall: 5 till 40° C
    • Temperaturstabilitet: 0,01± K
    • Värmarens effekt max: 3,6 kW
    • Effektförbrukning max: 3,7 kW
    • Strömförbrukning: 16 A
    • Storlek på badkar (B x D x H): 240 x 150 x 200 mm
    • Badvolym min/max: 6,5 / 10,5 L
    • Övergripande mått (B x D x H): 440 x 600 x 780 mm
    • Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
    • Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
    • Kylkapacitet (pumpsteg):
      • 20° C (8), etanol; 0,8 kW
      • 10° C (8), etanol; 0,75 kW
      • 0° C (8), etanol; 0,72 kW
      • -10° C (8), etanol; 0,69 kW
      • -20° C (4), etanol; 0,66 kW
      • -30° C (4), etanol; 0,63 kW
      • -40° C (4), etanol; 0,6 kW
      • -50° C (4), etanol; 0,54 kW
      • -60° C (4), etanol; 0,37 kW
      • -70° C (4), etanol; 0,24 kW
      • -80° C (4), etanol; 0,11 kW
      • -85° C (4), etanol; 0,05 kW
      • -90° C (4), etanol; 0,02 kW
    • Standardtillbehör:
      • Ett badkåpa, två nipplar 10 mm med skruvlock G 3/8 för kylvatten
  • Specifikationer
    Spänning 230 V