Läs mer
Lauda™ PRO RP 2040 C Kyla Värmebadstermostat med CEE7/7 Plugg
Beskrivning
- Stor 5,7 tum. Multi-Touch-Color display
- Användning med multi touch display 360° vridbar och löstagbar kontrollpanel för fjärrkontroll
- Användaradministration för upp till 20 användare
- Data in- och export via USB
- Timer och nedräkningsfunktion
- EasyUse-system för enkel drift av hela enheten
- Lågnivå och justerbart övertemperaturskydd med akustiskt larm för användning med brandfarliga och icke brandfarliga vätskor
- SelfCheck Assistant för systemdiagnos
- USB och Ethernet-gränssnitt utrustad som standard
- Eftermonterbar för uppgradering med gränssnitt (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; analoga eller kontaktmoduler)
- Helelektronisk kontinuerlig styrenhet med PID-åtgärd för intern och extern styrning
- PowerAdapt-system för användning av högsta möjliga mängd värme som tillåts av strömförsörjningssystemet
- Programmerare med upp till 100 program, upp till 50 segment vardera
- Låg höjd på apparaten när kontrollpanelen tas bort
- Betydligt förstorad tillgänglig volym
- Badkar av rostfritt stål (isolerad, med handtag och avloppskran)
- Intern LAUDA Varioflex pump med åtta valbara nivåer
- SmartCool-system för energibesparande digital kylstyrning inklusive styrning av kompressor till och från
- Hybrid kylsystem: värmeavlägsnande kompletterat med kylvatten
- Arbetstemperaturområde: -40 till 200° C
- Omgivningstemperaturintervall: 5 till 40° C
- Temperaturstabilitet: 0,01± K
- Värmarens effekt max: 3,6 kW
- Effektförbrukning max: 3,7 kW
- Strömförbrukning: 16 A
- Storlek på badkar (B x D x H): 300 x 290 x 200 mm
- Badvolym min/max: 12,5 / 21 L
- Övergripande mått (B x D x H): 400 x 565 x 730 mm
- Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
- Nätkontakt: nätsladd med vinklad kontakt (CEE7/7)
- Kylkapacitet (pumpsteg):
- 20° C (8), etanol; 0,8 kW
- 10° C (8), etanol; 0,8 kW
- 0° C (8), etanol; 0,8 kW
- -10° C (8), etanol; 0,6 kW
- -20° C (4), etanol; 0,4 kW
- -30° C (4), etanol; 0,19 kW
- -35° C (4), etanol; 0,11 kW
- -40° C (4), etanol; 0,06 kW
- Standardtillbehör:
- Ett badkåpa, två nipplar 10 mm med skruvlock G 3/8 för kylvatten
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |