Läs mer
Techsit™ Pro-Tech ESD Cleanroom High Chair
Produktkod. 16573914
Encompass_Preferred
Change view
Med armstöd:
No
Yes
Med hjul:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med armstöd Med hjul Förpackningsstorlek
16573914 Yes No Varje
16563914 No No -
16583914 No Yes Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16573914 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS7006AA
Beräknad leverans: 02-12-2026
Cleanroom ESD anti-static vinyl high chair is an ergonomically designed seat with a back.
  • ESD Vinyl high chair with adjustable foot ring
  • Anti-static vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height, and seat depth
  • Ergonomically designed chair that automatically adjusts to the user
  • BS EN61340-5-1 Conductivity 104 - 106 Ω
  • Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Produkttyp Cleanroom Seating
Färg Black
Justerbar Yes
Arm stil Adjustable arms
Tillbaka stil Ergonomic
Djup (metriskt) 450 mm
Avsluta ESD Vinyl
Rammaterial Steel
Lyfttyp Gas Lift
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitthöjd High Bench Height
Klädsel ESD Vinyl
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 16 kg
Hjultyp Glide
Bredd (metrisk) 490 mm
Med armstöd Yes
Med ryggstöd Yes
Med hjul No
Fotstöd Yes
Med svankstöd Yes
Med Tilt Yes