Läs mer
Techsit™ Pro-Tech Laboratory High Chair
Produktkod. 16593904
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Black
Gray
Med armstöd:
No
Yes
Med hjul:
No
Yes
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Med armstöd Med hjul
16593904 Black Yes Yes
16503914 Black No Yes
16513914 Gray No No
16523914 Gray Yes No
16533914 Gray No Yes
16583904 Black No No
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16593904 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS7002B/AA
Beräknad leverans: 11-12-2026
Advanced laboratory high chair is fully adjustable with an adjustable foot ring.
  • Vinyl high chair with adjustable foot ring
  • Fully adjustable seat height, back height, and seat depth
  • Ergonomically designed chair that automatically adjusts to the user
  • Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Produkttyp Laboratory Seat
Färg Black
Justerbar Yes
Arm stil Adjustable Arms
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Tillbaka stil Ergonomic
Avsluta Vinyl
Rammaterial Steel
Lyfttyp Gas Lift
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitthöjd High Bench Height
Klädsel Vinyl
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 17 kg
Hjultyp Glides
Bredd (metrisk) 490 mm
Med armstöd Yes
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd Yes
Med svankstöd Yes
Med Tilt Yes
Material Vinyl