Läs mer
Techsit™ Pro-Tech Laboratory Low Chair
Färg:
Black
Gray
Med armstöd:
No
Yes
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Vinyl low chair on casters
- Antimicrobial vinyl that is easy to clean
- Fully adjustable seat height, back height, and seat depth
- Ergonomically designed chair that automatically adjusts to the user
- Cleanroom Class 7 suitable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Laboratory Seat |
| Färg | Black |
| Justerbar | Yes |
| Arm stil | Adjustable |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Tillbaka stil | Ergonomic |
| Avsluta | Vinyl |
| Rammaterial | Steel |
| Lyfttyp | Gas Lift |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 150 kg |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.