Läs mer
Techsit™ Pro-Tech Plus Clean Room ESD High Chair
Produktkod. p-7227800
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Black
White
Avsluta:
ESD Vinyl
Plastic
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Avsluta unitSize
17743409 Black ESD Vinyl Varje
17763409 White Plastic Varje
2 options
Produktkod. 17743409
Brand: Techsit™ TS7911B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
This Cleanroom Class 5 vinyl chair boasts a foot ring on glides. Fully ergonomic, adjustable and enclosed mechanisms.
  • Adjustable foot ring on glides
  • ESD/Anti-static vinyl is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee includes vinyl
  • BS EN61340-5-1 Conductivity: 104 to 106Ω
  • Fully enclosed mechanisms
Specifikationer
Färg Black
Justerbar (höjd) Yes
Tillbaka stil Ergonomic
Avsluta ESD Vinyl
För användning med (applikation) Cleanrooms, ESD Environments
Rammaterial Steel
Sitthöjd 590 to 850 mm
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 15 kg
Hjultyp Glide
Bredd (metrisk) 500 mm
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul No
Fotstöd Yes
Med svankstöd Yes
Med Tilt Yes
Typ av sittplatser High Bench Height