Läs mer
Techsit™ Pro-Tech Plus Clean Room ESD High Chair with Castors
Produktkod. 17753409
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Black
White
Avsluta:
ESD Vinyl
Plastic
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Avsluta Förpackningsstorlek
17753409 Black ESD Vinyl Varje
17773409 White Plastic Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17753409 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS7911B/BL
Beräknad leverans: 27-11-2026
This Cleanroom Class 5 vinyl chair comes with a foot ring and brake loaded castors. Fully ergonomic, adjustable and enclosed mechanisms.
  • Adjustable foot ring
  • Brake loaded castors
  • ESD/Anti-static vinyl is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee includes vinyl
  • BS EN61340-5-1 Conductivity: 104 to 106Ω
  • Fully enclosed mechanisms
Specifikationer
Färg Black
Justerbar (höjd) Yes
Tillbaka stil Ergonomic
Avsluta ESD Vinyl
För användning med (applikation) Cleanrooms, ESD Environments
Rammaterial Steel
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitthöjd 590 to 850 mm
Klädsel ESD Vinyl
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 15 kg
Hjultyp Brake Loaded Castors
Bredd (metrisk) 500 mm
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd Yes
Med svankstöd Yes
Med Tilt Yes
Typ av sittplatser High Bench Height