Läs mer
Techsit™ Pro-Tech Plus Clean Room ESD Low Chair
Produktkod. 17793409
Encompass_Preferred
Change view
Färg:
Black
White
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17793409 White Varje
17783409 Black Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17793409 Leverantör Techsit™ Leverantörsnummer TS7920W
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
This Cleanroom Class 5 vinyl chair comes complete with castors. Fully ergonomic, adjustable and enclosed mechanisms.
  • ESD castors
  • ESD/Anti-static vinyl is easy to clean
  • Fully adjustable seat height, back height and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee includes vinyl
  • BS EN61340-5-1 Conductivity: 104 to 106Ω
  • Fully enclosed mechanisms
Specifikationer
Färg White
Justerbar (höjd) Yes
Certifikat och efterlevnad Cleanroom Class 5
Avsluta Plastic
För användning med (applikation) Cleanrooms, ESD Environments
Rammaterial Steel
Bärande kapacitet (metrisk) 150 kg
Sitthöjd 420 to 550 mm
Klädsel ESD Vinyl
Garanti 5 Year
Vikt (metrisk) 15 kg
Hjultyp Twin
Bredd (metrisk) 500 mm
Med armstöd No
Med ryggstöd Yes
Med hjul Yes
Fotstöd No
Med svankstöd Yes
Med Tilt Yes
Typ av sittplatser Desk Height