Läs mer
Pro-xylane, MedChemExpress
Produktkod. 16490517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16490517 50 mg
1 options
Produktkod. 16490517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108036
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Pro-xylane (Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol) is a biologically active C-glycoside in aqueous media, acts as an activator of glycosaminoglycans (GAGs) biosynthesis. Pro-xylane is the first example of 'Green' chemical used in cosmetic.
Pro-xylane (Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol) is a biologically active C-glycoside in aqueous media, acts as an activator of glycosaminoglycans (GAGs) biosynthesis. Pro-xylane is the first example of 'Green' chemical used in cosmetic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pro-xylane
Fysisk form Liquid
CAS 439685-79-7
Färg Colorless
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H16O5
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym Hydroxypropyl tetrahydropyrantriol
Löslighetsinformation H2O : 250 mg/mL (1300.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (433.54 mM)
LEDER CC(O)C[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 192.21
Formel vikt 192.21
Procent renhet 95.0%