Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Proadifenhydroklorid, 95 %
Produktkod. 15520564 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15520564 1 g 1g
15530564 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15520564 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 457880010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62-68-0 | C23H31NO2·HCl | 389.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-68-0
Molekylformel C23H31NO2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 389.96
InChI-nyckel FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, SK&F 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
PubChem CID 65341
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl-2,2-difenylpentanoat;hydroklorid
LEDER CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Proadifen hydrochloride
Smältpunkt 122.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 389.96
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.