Läs mer
Proadifen hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31097441
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31097441 250 mg
31096983 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31097441 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD149084250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Proadifen hydrochloride
CAS 62-68-0
Molekylformel C23H32ClNO2
MDL-nummer MFCD00055151
Kvantitet 250 mg
LEDER CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(OCCN(CC)CC)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 389.96
Procent renhet 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.