Läs mer
Proadifen hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16478726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478726 100 mg 100mg
16442266 500 mg -
16429885 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1311
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Proadifen hydrochloride
CAS 62-68-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H32ClNO2
Kvantitet 100 mg
Synonym SKF-525A U-5446 RP-5171
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (128.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCCN(CC)CC)C(CCC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 389.96
Formel vikt 389.96
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid