Läs mer
Proadifen hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30051999
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051999 100 mg
1 options
Produktkod. 30051999 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3235.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Proadifenhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Proadifen Hydrochloride
CAS 62-68-0
Analyt- eller komponentnamn Proadifen Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H31 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Valeric acid, 2,2-diphenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride (6CI,8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 2,2-diphenylvalerate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2,2-diphenylpentanoate hydrochloride, Proadifen hydrochloride, RP 5171, SKF 525, SKF 525A, U 5446, Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-alpha-propyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), beta-Diethylaminoethyl diphenylpropylacetate hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CCCC(C(=O)OCCN(CC)CC)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl 2,2-difenylpentanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 389.96
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 389,2122 g/mol