Läs mer
Proadifen hydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415999
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 g
Förpackningsstorlek:
1g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415999 500 mg 500mg
15495989 1 g 1g
15405999 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15415999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63833.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62-68-0 | C23H32ClNO2 | 389.964 g/mol
Proadifenhydroklorid är en hämmare av NOS1, AChR, cytokrom P-450 och KIR6. Proadifenhydroklorid binder till proteindelen av P-450, minskade också det hypoxiska svaret. av Proadifen hydroklorid har goda antiarytmiska effekter. SKF-525A minskade avsevärt utarmningen av hjärtnoradrenalin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Proadifenhydroklorid är en hämmare av NOS1, AChR, cytokrom P-450 och KIR6. Proadifenhydroklorid binder till proteindelen av P-450, minskade också det hypoxiska svaret. av Proadifen hydroklorid har goda antiarytmiska effekter. SKF-525A minskade avsevärt utarmningen av hjärtnoradrenalin.
Löslighet Lösligt
i
metanol eller vatten Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-68-0
Molekylformel C23H32ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 389.964
MDL-nummer MFCD00055151
InChI-nyckel FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, sk&f 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
PubChem CID 65341
IUPAC-namn 2-(dietylamino)etyl-2,2-difenylpentanoat;hydroklorid
LEDER CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Proadifen hydrochloride
Smältpunkt 122°C to 123°C
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Soluble in methanol or water
Formel vikt 389.97
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.