Läs mer
Proadifenhydroklorid
Beskrivning
Proadifenhydroklorid är en hämmare av NOS1, AChR, cytokrom P-450 och KIR6. Proadifenhydroklorid binder till proteindelen av P-450, minskade också det hypoxiska svaret. av Proadifen hydroklorid har goda antiarytmiska effekter. SKF-525A minskade avsevärt utarmningen av hjärtnoradrenalin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Proadifenhydroklorid är en hämmare av NOS1, AChR, cytokrom P-450 och KIR6. Proadifenhydroklorid binder till proteindelen av P-450, minskade också det hypoxiska svaret. av Proadifen hydroklorid har goda antiarytmiska effekter. SKF-525A minskade avsevärt utarmningen av hjärtnoradrenalin.
Löslighet Lösligt
i
metanol eller vatten Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Proadifen hydrochloride |
| Smältpunkt | 122 °C till 123 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Löslig i metanol eller vatten |
| Formel vikt | 389.97 |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.