Läs mer
Ebro Electronic™ TPX 130 Sond
Produktkod. 11378861
Change view
Längd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
11378861 200 mm Varje
1 options
Produktkod. 11378861 Leverantör Ebro Electronic™ Leverantörsnummer 13415437
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PT 100, 4 ledare klass A, Lemo storlek 1
Alternativa sonder för TFX 430/GFX 460
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-direktivet 2011/65/EU
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Applikationer: Laboratorie, temperaturövervakning, mätning av luft, vätskor, sega ämnen, aggressiva medier och ytor, Processövervakning
Höjd (metrisk) 22 mm
Typ av nedsänkning Helt eller partiellt
Längd (metrisk) 200 mm
Material Rostfritt stål
Modell TPX 130
Sondtyp PT100 FÖR TFX430 PT100
Vikt (metrisk) 0.085 kg
Produkttyp Sond
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till 400 °C
För användning med (utrustning) TFX 430, GFX 460 B, AX 110
Bredd (metrisk) 22 mm