Description
- Tillbehör till Guardian™ Kokplattor och omrörare
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | För Guardian räckvidd |
| Modell | Sond PT1000(A) -40 °C till 400 °C 25 cm Hastelloy |
| Kvantitet | 1 |
| Temperatur (metrisk) | 40 °C till 400 °C |
| Typ | Temperatursond |
| Material | Hastelloy |