Läs mer
Invitrogen™ Probe Set Spädningsmedel QT
Produktkod. 15922334
Change view
Kvantitet:
12 ml
Förpackningsstorlek:
12ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15922334 12 ml 12ml
1 options
Produktkod. 15922334 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QVT0510
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Probe Set Diluent QT, 12 mL är en vattenlösning som innehåller formamid, rengöringsmedel och blockerare.
Probe Set Diluent QT, 12 mL är en vattenlösning som innehåller formamid, rengöringsmedel och blockerare. Det är en individuell komponent i ViewRNA™ ISH Tissue Assay Kit, 2-Plex, 24 analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C
Formatera Kit
Produkttyp Probe Set Spädningsmedel
Kvantitet 12 ml