Läs mer
Chemsplash Sond och yta antibakteriellt desinfektionsmedel
Produktkod. 30058182
Change view
Mått (L x B):
12 x 13 cm
Produktkod. Mått (L x B)
30058182 12 x 13 cm
1 options
Produktkod. 30058182 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 4852
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Probe och Surface antibakteriell/desinfektionsservett för mat.
Livsmedelskontakt säkra desinfektionsservetter
  • Alkoholfri, Quat-fri, PHMB-fri och antibakteriell
  • Idealisk för användning i halalanläggningar
  • Dödar 99,9 % av alla bakterier, inklusive E-coli, Salmonella, Listeria och P. Aeruginosa
  • Testad enligt BS EN1276 Standard
  • Torkstorlek: 12 X 13 cm
  • Antal badkar: 200 våtservetter
Beskrivning: Food Contact Safe Probe desinfektionsservetterna är speciellt framtagna för att döda 99,9 % av bakterierna, inklusive skadliga patogener som E-coli, Salmonella, Listeria och P. Aeruginosa. Dessa våtservetter är alkoholfria, Quat-fria och PHMB-fria, vilket gör dem idealiska för användning i halal-anläggningar. De är testade enligt BS EN1276-standarden för antibakteriell effektivitet och kommer i ett bekvämt badkar med 200 våtservetter.
Specifikationer
Produkttyp Antibakteriell torka
Längd (engelska) 12 cm
Längd (metrisk) 12 cm
Bredd (engelska) 13 cm
Bredd (metrisk) 13 cm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 12 x 13 cm
För användning med (applikation) Yttorkning
Lager 1-ply
Sterilitet Sterila