Läs mer
Probenazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Probenazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3S/c1-2-7-14-10-8-5-3-4-6-9(8)15(12,13)11-10/h2-6H,1,7H2 |
| Formel vikt | 223.0303 |