Läs mer
Probenecid, 98%
Produktkod. p-7024793
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
Produktkod. 11420461
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20010.88
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 57-66-9 | C13H19NO4S | 285.36 g/mol
Det är ett urikosuriskt läkemedel, det vill säga det ökar urinsyrautsöndringen i urinen. Det används främst vid behandling av gikt och hyperurikemi. Probenecid utvecklades som ett alternativ till karonamid för att konkurrenskraftigt hämma renal utsöndring av vissa läkemedel, och därigenom öka deras plasmakoncentration och förlänga deras effekter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten (delvis blandbar
), lösningar av alkalihydroxider, etanol (100 mM), aceton, kloroform, natriumhydroxid (1 M), DMSO (100 mM), metanol, utspädda syror (praktiskt taget olösliga), utspädda alkalier och eter (lågt löslig).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-66-9
Molekylformel C13H19NO4S
Molekylvikt (g/mol) 285.36
MDL-nummer MFCD00038402
InChI-nyckel DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC-namn 4-(dipropylsulfamoyl)bensoesyra
LEDER CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Probenecid
Smältpunkt 198°C to 199°C
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 2.5 g
Merck Index 14,7754
Löslighetsinformation Soluble in water (partly miscible),solutions of alkali hydroxides,,ethanol (100 mM),acetone,chloroform,sodium hydroxide (1 M),DMSO (100 mM),methanol,dilute acids (practically insoluble),dilute alkalies,and ether (slightly soluble).
Formel vikt 285.36
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Probenecid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Probenecid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.