Läs mer
Probenecid, 98 %
Produktkod. 11420461
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420461 2.5 g 2.5g
11430461 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420461 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20010.88
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 57-66-9 | C13H19NO4S | 285,36 g/mol
Det är ett urikosuriskt läkemedel, det vill säga det ökar urinsyrautsöndringen i urinen. Det används främst vid behandling av gikt och hyperurikemi. Probenecid utvecklades som ett alternativ till karonamid för att konkurrenskraftigt hämma renal utsöndring av vissa läkemedel, och därigenom öka deras plasmakoncentration och förlänga deras effekter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten (delvis blandbar
), lösningar av alkalihydroxider, etanol (100 mM), aceton, kloroform, natriumhydroxid (1 M), DMSO (100 mM), metanol, utspädda syror (praktiskt taget olösliga), utspädda alkalier och eter (lågt löslig).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-66-9
Molekylformel C13H19NO4S
Molekylvikt (g/mol) 285.36
MDL-nummer MFCD00038402
InChI-nyckel DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC-namn 4-(dipropylsulfamoyl)bensoesyra
LEDER CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Probenecid
Smältpunkt 198 °C till 199 °C
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 2.5 g
Merck Index 14,7754
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis blandbar), lösningar av alkalihydroxider, etanol (100 mM), aceton, kloroform, natriumhydroxid (1 M), DMSO (100 mM), metanol, utspädda syror (praktiskt taget olösliga), utspädda alkalier och eter (lätt löslig).
Formel vikt 285.36
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Probenecid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Probenecid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.