Läs mer
Probenecid, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403752 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403752 25 g 25g
11413752 100 g 100g
11423752 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403752 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215637025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 SEK
    1110.01 SEK / 25g
    Save 59.99 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 57-66-9
Molekylformel C13H19NO4S
Molekylvikt (g/mol) 285.36
MDL-nummer MFCD00038402
InChI-nyckel DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC-namn 4-(dipropylsulfamoyl)bensoesyra
LEDER CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Probenecid
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Formel vikt 285.4
Procent renhet 0.998
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Probenecid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till lokala / regionala /nationella / internationella föreskrifter..