missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Probenecid Isopropyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30049934
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049934 25 mg
17963256 100 mg
30457668 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049934 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0657.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Probenecid Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Probenecid Isopropyl Ester
CAS 70190-78-2
Analyt- eller komponentnamn Probenecid Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H25 N O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H25NO4S/c1-5-11-17(12-6-2)22(19,20)15-9-7-14(8-10-15)16(18)21-13(3)4/h7-10,13H,5-6,11-12H2,1-4H3
LEDER CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC(C)C
IUPAC-namn propan-2-yl 4-(dipropylsulfamoyl)benzoate
Molekylvikt (g/mol) 327.44
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 327.1504 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.