Läs mer
Probenecid isopropylester, Mikromol™
Beskrivning
Probenecid isopropylester, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Probenecid Isopropyl Ester |
| CAS | 70190-78-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Probenecid Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H25 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO4S/c1-5-11-17(12-6-2)22(19,20)15-9-7-14(8-10-15)16(18)21-13(3)4/h7-10,13H,5-6,11-12H2,1-4H3 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC(C)C |
| Visa mer |