Läs mer
Probenecid, Mikromol™
Produktkod. 17940826
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17940826 500 mg
1 options
Produktkod. 17940826 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0657.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Probenecid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Probenecid
CAS 57-66-9
Analyt- eller komponentnamn Probenecid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H19 N O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Probenecid
InChI formel InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
LEDER CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(dipropylsulfämämon) bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 285.36
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 285,1035 g/mol