Läs mer
Invitrogen™ Probenecid, vattenlöslig
Produktkod. 11529306
Change view
Kvantitet:
10 x 77 mg
Förpackningsstorlek:
770mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11529306 10 x 77 mg 770mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11529306 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P36400
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Probenecid, vattenlöslig
Probenecid används vanligtvis för att hämma organiska anjontransportörer som finns i cellmembranet. Sådana transportörer kan extrudera färgämnen och indikatorer och därmed bidra till dålig belastning eller en hög bakgrundssignal i analyser baserade på retention av färgämnena eller indikatorerna inuti celler. Användningen av probenecid för att blockera utflödet av intracellulära färgämnen beskrevs först av Di Virgilio et al. (1990), och den har använts med ett brett spektrum av anjoniska färgämnen och konjugat. Den vanliga fria syraformen av probenecid är svår att lösa upp och kräver 1 M NaOH för att få den i lösning. Vår vattenlösliga probenecid (P36400) löser sig snabbt i analysbuffert och eliminerar behovet av att hantera kaustik NaOH. Den vattenlösliga probeneciden ingår i Fluo-4 NW Calcium Assay Kit (F36205, F36206) och finns även tillgänglig separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 x 77 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Fysisk form Fast
Produkttyp Cellmärkningsreagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PROBENECID, WATER SOLUBLE Probenecid is commonly used to inhibit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Probenecid