Läs mer
Probenecid, 1 mg/ml i metanol, Lipomed
Produktkod. 30464297
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30464297 1 ml
1 options
Produktkod. 30464297 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPRO7171LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Probenecid, 1 mg/ml i metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Probenecid
CAS 57-66-9
Analyt- eller komponentnamn Probenecid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H19 N O4 S
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Probenecid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(dipropylsulfämämon) bensoesyra
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 285.36
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 285,1035 g/mol