Läs mer
Probenecide, Lipomed
Produktkod. 30458982
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458982 10 mg
1 options
Produktkod. 30458982 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPRO71710
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Probenecide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Probenecid
CAS 57-66-9
Analyt- eller komponentnamn Probenecid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H19 N O4 S
Synonym Probenecid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(dipropylsulfämämon) bensoesyra
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 285.36
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 285,1035 g/mol