Läs mer
Probenecide, Lipomed
Produktkod. 30460351
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30460351 100 mg
1 options
Produktkod. 30460351 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMPRO717100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Probenecide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Probenecid
CAS 57-66-9
Analyt- eller komponentnamn Probenecid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H19 N O4 S
Synonym Probenecid
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(dipropylsulfämämon) bensoesyra
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 285.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 285,1035 g/mol