Läs mer
Cytiva ProbeQuant™ G-50 mikrokolonner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
50 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Färdigpackad med Sephadex™ G-50 DNA-kvalitet och designad för användning i en mikrocentrifug
- Kräver mindre än fyra minuter från provapplicering till insamling av renad produkt
- En del av det eluerade DNA:t kan räknas i en scintillationsräknare och jämföras med ett orenat prov för att ge en approximation av procentuell inkorporering
- Testad i nickas-, enkel- och dubbelsträngat exonukleas- och RNase-analyser
Beställningsinfo
Bekvämt färdigpackad med Sephadex G-50 DNA Grade och pre-ekvilibrerad i STE innehållande 0,15% Kathon™ CG/ICP Biocid
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Snabb rening av märkt DNA (> 20 baser) från icke-inkorporerade märkta nukleotider i en volym av 25 till 50 μL med användning av spinnkolonnkromatografi |
| Produkttyp | Kolumn |
| Kvantitet | 50 st |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- illustra ProbeQuant G-50 Micro Columns, 50 purifications
- ||Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz