Läs mer
Cole-Parmer™ Termoelement ytsond för allmän ändamål
Beskrivelse
Designad för att mäta temperaturen vid ytan utan att skada materialet. Cole-Parmer™ Sonder för Oakton™ Termoelementtermometrar är idealiska för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar.
- Idealisk för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar
- Svarstid: 1,25 sekunder eller mer
- Varje sond levereras med färgkodad ANSI lindad kabel: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
garanti
6 månader
Tekniske data
Tekniske data
| För användning med (applikation) | Kokplattor, ugnar och formar |
| Inkluderar | 5 fot Färgkodad ANSI Upprullad kabel med minikontakt |
| Material | Rostfritt stål, aluminium, ABS-plast |
| Sondtyp | Ytsond, typ K |
| Produkttyp | Termoelementsond |
| Max. Temperatur (engelska) | 1200 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 649 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | -418 °F |
| Min. Temperatur (metrisk) | -250 °C |
| Temperaturområde (engelska) | -418 °F till +1200 °F |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?