Läs mer
Cole-Parmer™ Termoelement ytsond för allmän ändamål
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Sondtyp:
Ytsond, termoelement typ J, exponerad övergång
Ytsond, typ K
Temperaturområde (metriskt):
-250 °C till +649 °C
0 °C till 649 °C
Temperaturområde (engelska):
-418 °F till +1200 °F
32 °F till 1200 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designad för att mäta temperaturen vid ytan utan att skada materialet. Cole-Parmer™ Sonder för Oakton™ Termoelementtermometrar är idealiska för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar.
- Idealisk för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar
- Svarstid: 1,25 sekunder eller mer
- Varje sond levereras med färgkodad ANSI lindad kabel: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
Garanti
6 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Idealisk för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar |
| Inkluderar | 5 fot Färgkodad ANSI Upprullad kabel med minikontakt |
| Längd (engelska) Kabel | 60 tum. |
| Längd (engelska) Totalt | 75,5 tum. |
| Längd (engelska) Sond | 10 tum |
| Längd (metrisk) kabel | 152.4 cm |
| Längd (metrisk) Totalt | 191.8 cm |
| Längd (metrisk) sond | 25.4 cm |
| Material | Rostfritt stål, aluminium, ABS-plast |
| Visa mer |