Läs mer
Cole-Parmer™ Termoelement ytsond för allmän ändamål
Produktkod. p-203777 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Sondtyp:
Ytsond, termoelement typ J, exponerad övergång
Ytsond, typ K
Temperaturområde (metriskt):
-250 °C till +649 °C
0 °C till 649 °C
Temperaturområde (engelska):
-418 °F till +1200 °F
32 °F till 1200 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11735069
Brand: Cole-Parmer™ 0851660
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termoelementet för allmänt brukande ytsond är utformad för att mäta temperaturen vid ytan utan att penetrera materialet.
Designad för att mäta temperaturen vid ytan utan att skada materialet. Cole-Parmer™ Sonder för Oakton™ Termoelementtermometrar är idealiska för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar.
  • Idealisk för övervakning av plana ytor som värmeplattor, ugnar eller formar
  • Svarstid: 1,25 sekunder eller mer
  • Varje sond levereras med färgkodad ANSI lindad kabel: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
Garanti
6 månader
Specifikationer
För användning med (applikation) Kokplattor, ugnar och formar
Inkluderar 5 fot Färgkodad ANSI Upprullad kabel med minikontakt
Material Rostfritt stål, aluminium, ABS-plast
Sondtyp Ytsond, typ K
Produkttyp Termoelementsond
Max. Temperatur (engelska) 1200 °F
Max. Temperatur (metrisk) 649 °C
Min. Temperatur (engelska) -418 °F
Min. Temperatur (metrisk) -250 °C
Temperaturområde (engelska) -418 °F till +1200 °F
Temperaturområde (metriskt) -250 °C till +649 °C
För användning med (utrustning) Termoelement termometer
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt