Läs mer
Ebro Electronic™ Sonder för TFX 410/420 kärntermometerserie
Längd (metrisk) sond:
120 mm
190 mm
Material:
Glas
Metall
Rostfritt stål
Rostfritt stål och plast, Plastic
Inkluderar:
Cable
Fabrikskalibreringscertifikat
No Cable
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-direktivet 2011/65/EU |
| Diameter (metrisk) sond | 3 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Typ av nedsänkning | Helt eller partiellt |
| Inkluderar | Cable |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1.5 m |
| Längd (metrisk) sond | 120 mm |
| Material | Metall |
| Visa mer |