Läs mer
Ebro Electronic™ Sonder för TFX 410/420 kärntermometerserie
Längd (metrisk) sond:
120 mm
190 mm
Material:
Glas
Metall
Rostfritt stål
Rostfritt stål och plast, Plastic
Inkluderar:
Fabrikskalibreringscertifikat
Ingen kabel
Kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-direktivet 2011/65/EU |
| Diameter (metrisk) sond | 8 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För bagerier, slakterier och för livsmedelsindustrin |
| Höjd (metrisk) | 22 mm |
| Typ av nedsänkning | Helt eller partiellt |
| Inkluderar | Ingen kabel |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Längd (metrisk) sond | 190 mm |
| Material | Glas |
| Visa mer |