Learn More
Ebro Electronic™ Sonder för TFX 410/420 kärntermometerserie
Click to view available options
Längd (metrisk) sond:
120 mm
190 mm
Material:
Glas
Metall
Rostfritt stål
Rostfritt stål och plast, Plastic
Inkluderar:
Fabrikskalibreringscertifikat
Ingen kabel
Kabel
Unit Size:
Varje
Description
För olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning.
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-direktivet 2011/65/EU |
| Diameter (metrisk) sond | 3 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För bagerier, slakterier och för livsmedelsindustrin |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Typ av nedsänkning | Helt eller partiellt |
| Inkluderar | Kabel |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 60 cm |
| Längd (metrisk) sond | 120 mm |
| Show More |