Läs mer
Ebro Electronic™ Sonder för TFX 410/420 kärntermometerserie
Produktkod. 11773499
Change view
Längd (metrisk) sond:
120 mm
Material:
Metall
Rostfritt stål, Plast
Inkluderar:
Kabel, kalibreringscertifikat
Kabel-TV
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) sond Material Inkluderar Förpackningsstorlek
11773499 120 mm Metall Kabel, kalibreringscertifikat Varje
10573303 120 mm Rostfritt stål, Plast Kabel-TV Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11773499 Leverantör Ebro Electronic™ Leverantörsnummer 13414168
I lager
Exakt och mycket robust.
Termometer för olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning. Alla termometrar inkluderar ett fabrikskalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-direktivet 2011/65/EU
Diameter (metrisk) sond 3 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Olika olika applikationer inom livsmedel och läkemedel
Höjd (metrisk) 30 mm
Typ av nedsänkning Helt eller partiellt
Inkluderar Kabel, kalibreringscertifikat
Längd (metrisk) 250 mm
Längd (metrisk) kabel 1.5 m
Längd (metrisk) sond 120 mm
Material Metall
Modell TPX 400-150
Sondtyp Genomslag
Vikt (metrisk) 0.12 kg
Produkttyp Penetrationssond
Beskrivning Med kabel
Max. Temperatur (metrisk) 400 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +400 °C
För användning med (utrustning) TFX 410-1, TFX 420
Noggrannhet DÅN IEC 584, klass 1
Bredd (metrisk) 100 mm