Läs mer
Labnet™ ProBlot™ Ekonomi Rocker
Beskrivning
- De Labnet Economy Rockers, ProBlot™ 25 och 25XL högkapacitets bänkrockers är grundläggande bänkgungplattformar som har designats för lång livslängd och problemfri service.
- Färgning, hybridisering, tvättning etc.
- Kompakt storlek, låg profil
- Extremt tyst
- Dubbelplattformsalternativ utökar det användbara utrymmet
- Bänkvipphastigheten är justerbar för att ge den mjuka rörelsen som krävs för att färga ömtåliga geler samt den mer kraftfulla åtgärd som krävs för att tvätta fläckar. Gungrörelsen är fixerad kl± 7° .
- Plattformsytorna är täckta med halkfria gummikuddar för att förhindra att föremål rör sig under drift. Elastiska förankringar finns tillgängliga för att säkra påsar, lådor, rör och andra behållare på plats. Plattformsenheterna svänger på permanent smorda kullager för tyst, underhållsfri drift.
- De ProBlot™ 25-plattformen mäter 28,9 x 20,3 cm, medan ProBlot™ 25XL-plattformen är något större med 30 x 30 cm.
- För att öka arbetsytan utan att offra värdefullt bänkutrymme kan en andra plattform staplas på den första. De ProBlot™ 25 och 25XL Rockers kan användas säkert i temperaturkontrollerade miljöer upp till 65 °C. Deras låga profil och kompakta storlek gör dem perfekta för användning i små inkubatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Lutningsvinkel | 7° |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 65 °C |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 32 x 29 x 14,5 cm (12,6 x 11,4 x 5,7 tum) |
| Plattform stil | Dubbel plattform |
| Timerintervall | 0 till 2 timmar. eller Kontinuerlig |