Läs mer
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-kelaterande harts
Produktkod. 11500656
Change view
Kvantitet:
50 mL
150 mL
Förpackningsstorlek:
150ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11500656 150 mL 150ml
11590646 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500656 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R80115
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett nickelladdat affinitetsharts som används för att rena rekombinanta proteiner som innehåller en polyhistidin (6xHis) sekvens.
  • ProBond™ Nickel-chelerande harts är ett nickelladdat affinitetsharts som används för att rena rekombinanta proteiner som innehåller en polyhistidin (6xHis) sekvens
  • Proteiner bundna till hartset kan elueras med antingen låg pH-buffert eller genom konkurrens med imidazol eller histidin
  • Enstegsrening kan utföras under både naturliga och denaturerande betingelser
  • ProBond™ Harts använder den kelatbildande liganden iminodiättiksyra (IDA) kopplad till ett starkt tvärbundet 6% agarosharts
  • Lämplig för användning i FPLC , batch- och gravitationsflödestillämpningar
  • Garanterat stabil i 6 månader vid korrekt förvaring vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De ProBond™ hartset är förladdat och kan binda 1-5 mg rekombinant protein per 1 ml harts. Den tillhandahålls som en 50 % uppslamning i 20 % etanol. Hartset kommer att se blått ut när det laddas med Ni 2+ . Förvara vid +4 °C. ProBond™ hartset är garanterat stabilt i 6 månader när det förvaras på rätt sätt.
Stationär fas Nickel-kelatbildande
Produktlinje ProBond
Typ Harts
Kvantitet 150 mL
Form Suspension
Kolumntyp Affinitetskolumn